Learn More
Acide 2-tétrahydrofuroïque, TRC
Code produit 30425472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425472 5 g 5g
30417302 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30425472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2936455G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16874-33-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Synonyme Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid, Tetrahydro-2-furoic Acid, (R,S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (±)-Tetrahydro-2-furoic Acid, (±)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, NSC 521564, Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid
Nom IUPAC Acide oxolane-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Tetrahydrofuroic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Poids de la formule 116.0473