Learn More
2-tétrahydropyran-4-ylethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10472074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10472074 250 mg 250mg
10792164 1 g 1g
10612315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10472074 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67409CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 4677-18-3
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00129068
Clé InChI XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
CID PubChem 17750944
SMILES OCCC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%