Learn More
2-(tétrahydropyran-4-yloxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10367684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367684 1 g Flacon en verre ambré 1g
10143764 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52214DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-35-5
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD09025872
Clé InChI CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
CID PubChem 24229516
Nom IUPAC 2-(oxan-4-yloxy)aniline
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 95%