Learn More
Acide 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10482274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10482274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10012454 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10482274 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-29-7
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD09025869
Clé InChI AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
CID PubChem 21754839
Nom IUPAC Acide 2-(oxan-4-yloxy)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 97%