Learn More
2-(tétrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757115 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10432314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52216CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-37-7
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD09025873
Clé InChI SXNKDLAJDADKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxan-4-yloxy benzonitrile, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 2-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 2-4-tetrahydropyranyl oxy benzonitrile, benzonitrile,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
CID PubChem 18525861
Nom IUPAC 2-(oxane-4-yloxy)benzonitrile
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%