Learn More
2-Tétralone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304434 5 g 5g
11314434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304434 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01053.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.11€
    56.65€ / 5g
    Économisez 12.46€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-93-8
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.189
Numéro MDL MFCD00001727
Clé InChI KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
CID PubChem 68266
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Tetralone
Point de fusion 18°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 5 g
Beilstein 509386
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 99%