Learn More
Acide 2-thénoïque, TRC
Code produit 30455560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455560 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT343505100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Formule moléculaire C5H4O2S
Quantité 100 g
Synonyme 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cccs1
Nom IUPAC Acide thiophène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Poids de la formule 127.9932