Learn More
2-thiazolecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10534793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10534793 1 g Flacon en verre -
11976771 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10534793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377680010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10200-59-6
Clé InChI ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
CID PubChem 2734903
ChEBI CHEBI:43623
Nom IUPAC 1,3-thiazole-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiazolecarboxaldehyde
Couleur Jaune à marron
Densité 1.2880g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 78.0°C (24.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H3NOS
Indice de réfraction 1.5735 to 1.5755
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.288
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 113.14
Poids de la formule 113.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Thiazolecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.