Learn More
Chlorure de 2-thiazolesulfonyle, TRC
Code produit 30450785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450785 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34422550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiazolesulfonyl Chloride
CAS 100481-09-2
Formule moléculaire C3H2ClNO2S2
Quantité 50 mg
Synonyme 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H
SMILES ClS(=O)(=O)c1nccs1
Nom IUPAC chlorure de 1,3-thiazole-2-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 183.64
Poids de la formule 182.9215