Learn More
Acide 2-thien-2-ylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10544103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10544103 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10239752 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10544103 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6072-49-7
Formule moléculaire C11H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.243
Numéro MDL MFCD04039152
Clé InChI GDSOQCSYONDNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-thienyl benzoic acid, 2-thien-2-ylbenzoic acid, 2-thiophen-2-yl benzoic acid, thiolbenzoic acid, 2-2-thienyl-benzoic acid, 2-thiophen-2-yl-benzoic acid, 2-thiophene-2-yl-benzoic acid, benzoicacid, 2-2-thienyl, benzoic acid, 2-2-thienyl
CID PubChem 5105623
Nom IUPAC Acide 2-thiophène-2-ylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thien-2-ylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 97%