Learn More
2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10757485 1 g Flacon en verre ambré 1g
10205464 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757485 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921939-12-0
Formule moléculaire C9H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 190.22
Numéro MDL MFCD09817553
Clé InChI DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
CID PubChem 24229730
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylpyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.23
Pourcentage de pureté 97%