Learn More
Bromure de 2-théinylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475355 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15475355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58397.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2-thiénylzinc est utilisé comme intermédiaire médical.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à 4 °C. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Conserver sous un gaz inerte sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thienylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 45438-80-0
Densité 0.973
Formule moléculaire C4H3BrSZn
Numéro MDL MFCD01317002
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
Nom IUPAC bromozincylium; thiophen-2-ide
Poids moléculaire (g/mol) 228.41
CID PubChem 4428324
Poids de la formule 228.41