Learn More
2-thiohydantoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15720809 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15720809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15720809 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138761000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-87-7
Formule moléculaire C3H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Numéro MDL MFCD00005277
Clé InChI UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
CID PubChem 1274030
Nom IUPAC 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiohydantoin
Point de fusion 229.0°C to 231.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Beilstein 24,26
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly.
Poids de la formule 116.14
Pourcentage de pureté 98%