Learn More
2-Thiohydantoïne, TRC
Code produit 30454818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454818 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34449010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Formule moléculaire C3H4N2OS
Quantité 10 g
Synonyme 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
Formule InChI InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Nom IUPAC 2-sulfanylidèneimidazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Poids de la formule 116.0044