Learn More
2-thiomorpholinoisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10062254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10062254 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10594764 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062254 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50504CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 898289-24-2
Formule moléculaire C10H12N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 208.28
Numéro MDL MFCD09702361
Clé InChI XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
CID PubChem 24229507
Nom IUPAC 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.28
Pourcentage de pureté 97%