Learn More
2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327444 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327444 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50516DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 884507-30-6
Formule moléculaire C10H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 205.28
Numéro MDL MFCD09025862
Clé InChI MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
CID PubChem 18525850
Nom IUPAC 2-(thiomorpholine-4-yl)pyridine-4-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 97%