Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 209.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |