Learn More
2-Thionaphthol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Thionaphthol was used in the preparation of cholesterol monolayer and multilayer Langmuir- Blodgett (LB) films. The magnetic resonance shift for a self-assembled monolayer of 2-naphthalenethiol was studied that suggested considerable promise in flexible and transparent photonic devices for biological and chemical sensing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-thionaphthol a été utilisé dans la préparation des films de Langmuir-Blodgett (LB) monocouche et multicouche de cholestérol. Le déplacement de résonance magnétique pour une monocouche auto-assemblée de 2-naphtalénéthiol a été étudié, ce qui suggère une promesse considérable dans des dispositifs photoniques flexibles et transparents pour la détection biologique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol. Soluble dans l’eau 34,4 mg/l @ 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Thionaphthol |
| Point de fusion | 79°C to 83°C |
| Densité | 1.55 |
| Point d’ébullition | 286°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 636389 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,6379 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Soluble in water 34.4mg/L @ 25°C. |
| Poids de la formule | 160.24 |
| Afficher plus |