Learn More
2-Acide thiophénacétique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458573
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458573 25 g 25g
11468573 100 g 100g
11478573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10394.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
2-Thiopheneacetic acid is used in the preparation of rosette-like nanoscale gold materials. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate for cefaloridine and cefalotin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-thiophénacétique est utilisé dans la préparation de matériaux d’or à l’échelle nanométrique de type rosette. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique pour la cefaloridine et la cefalotine sodique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1918-77-0
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.172
Numéro MDL MFCD00005458
Clé InChI SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
CID PubChem 15970
ChEBI CHEBI:45807
Nom IUPAC acide 2-thiophène-2-ylacétique
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiopheneacetic acid
Point de fusion 61°C to 65°C
Point d’ébullition 160°C (22 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 114551
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 98%