Learn More
Acide 2-thiophèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Thiopheneacetic Acid |
| CAS | 1918-77-0 |
| Formule moléculaire | C6H6O2S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-(2-Thienyl)acetic Acid, 2-(Thien-2-yl)acetic Acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic Acid, 2-Thienylacetic Acid, 2-Thienylethanoic Acid, Thiophen-2-ylacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CS1 |
| Nom IUPAC | acide 2-thiophén-2-ylacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.18 |
| Poids de la formule | 142.0089 |