Learn More
2-thiophénecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702391 10 mL Flacon en verre 10mL
10461681 50 mL Flacon en verre 50mL
10125553 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298050100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-31-2
Formule moléculaire C5H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 109.15
Numéro MDL MFCD00005416
Clé InChI CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
CID PubChem 66087
Nom IUPAC thiophène-2-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenecarbonitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5620 to 1.564
Quantité 10 mL
Beilstein 18,29
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 109.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide