Learn More
Acide 2-thiophénecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10187613 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10187613 25 g 25g
10691253 5 g 5g
10113430 100 g 100g
11976801 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10187613 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138840250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-72-0
Formule moléculaire C5H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Numéro MDL MFCD00005437
Clé InChI QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 10700
ChEBI CHEBI:71241
Nom IUPAC Acide thiophène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 130.0°C
Point d’ébullition 260.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18,289
Merck Index 15,9507
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, moderately soluble in chcl3, slightly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Thiophenecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.