Learn More
Hydrazide d’acide 2-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10645572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10645572 25 g Flacon en verre 25g
10406960 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10645572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138850250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2361-27-5
Formule moléculaire C5H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 142.18
Numéro MDL MFCD00005435
Clé InChI SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
CID PubChem 73098
Nom IUPAC thiophène-2-carbohydrazide
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 136.0°C to 139.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18, 291
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.