Learn More
Tosylate de 2-thiophèneéthanol, TRC
Code produit 30457340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457340 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344860500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiopheneethanol Tosylate
CAS 40412-06-4
Formule moléculaire C13 H14 O3 S2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de 2-thiophén-2-yléthyle
Poids moléculaire (g/mol) 282.38
Poids de la formule 282.0384