Learn More
2-Thiophénéthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328680 25 g Flacon en verre 25g
10216360 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10328680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205570250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 27757-85-3 | Molecular Formula: C5H7NS | Molecular Weight: 113.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27757-85-3
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Numéro MDL MFCD00005460
Clé InChI FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
CID PubChem 34005
Nom IUPAC thiophène-2-ylméthanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenemethylamine
Note relative au nom 90-96%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 99.0°C (28.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5650 to 1.5680
Quantité 25 g
Beilstein 18, IV, 7096
Gravité spécifique 1.1
Poids de la formule 113.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Thiophenemethylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement