Learn More
2-Thiophénéméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439213
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439213 5 g 5g
11449213 25 g 25g
11459213 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11700.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113.178 g/mol
2-Thiophenemethylamine is Reactant involved in synthesis of: Triazole-linked-thiopene conjugates. It is used for biomimetic model for studies of metal detoxification and oxidative stress involving metallothionein.It is a reactant involved in studies of organocatalyzed asymmetric reductive amination of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-Thiophénéthylamine est un réactif impliqué dans la synthèse de : Conjugués triazole-thiopène liés. Il est utilisé pour modèle biomimétique pour les études de détoxification des métaux et de stress oxydatif impliquant la métallothionéine. Il s’agit d’un réactif impliqué dans les études d’amination réductrice asymétrique organocatalysée des cétones.
Solubilité
Facilement soluble dans l’éthanol et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27757-85-3
Formule moléculaire C5H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 113.178
Numéro MDL MFCD00005460
Clé InChI FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
CID PubChem 34005
Nom IUPAC thiophène-2-ylméthanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenemethylamine
Densité 1.1
Point d’ébullition 85°C to 88°C (14 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.567
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 106296
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Easily soluble in ethanol and Chloroform.
Poids de la formule 113.19
Pourcentage de pureté 97%