Learn More
2-Thiouracile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725821 5 g Flacon en verre 5g
10103060 100 g Flacon en plastique -
10561184 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10725821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151840050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le 2-thiouracile, thiouracile ou 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, numéro CAS 141-90-2, est l’analogue modifié de la base nucléotidique, l’uracile.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le 2-thiouracile (thiouracile ou 4-hydroxy-2-mercaptoyrimidine) est un analogue nucléotidique avec une substitution thioxo C-2
• Le 2-thiouracile est un suppresseur de mélanocyte et un inhibiteur de la thyroïde
Applications
• Le 2-thiouracil peut être utilisé pour inhiber la synthase de l’oxyde nitrique et supprime la signalisation de l’oxyde nitrique in vitro
• Le 2-thiouracil peut être utilisé pour le marquage de l’ARN in vitro
• Le 2-thiouracil est destiné à la recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-90-2
Formule moléculaire C4H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Numéro MDL MFCD00006039
Clé InChI ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiouracil, thiouracil, 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, antagothyroid, antagothyroil, deracil, nobilen, 2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one, 2-mercaptopyrimidin-4-ol, 2-mercapto-4-hydroxypyrimidine
CID PubChem 1269845
ChEBI CHEBI:348530
Nom IUPAC 2-sulfanylidène-1H-pyrimidin-4-one
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiouracil
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24, 323
Merck Index 15, 9520
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: soluble in alkaline solutions
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement