Learn More
2-Thiouracile, TRC
Code produit 30137105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137105 100 g 100g
30134024 50 mg 50mg
30005401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT375400100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-90-2
Formule moléculaire C4 H4 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Synonyme 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
Nom IUPAC 2-sulfanylidène-1H-pyrimidine-4-one
SMILES O=C1NC(=S)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiouracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Poids de la formule 128.0044
Pourcentage de pureté >95%