Learn More
2-Thioxanthine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457224
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457224 1 g 1g
11467224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21606.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168.174 g/mol
2-Thioxanthine used to inhibit MPO (Myeloperoxidase).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-thioxanthine est utilisée pour inhiber la MPO (myéloperoxydase).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2487-40-3
Formule moléculaire C5H4N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 168.174
Numéro MDL MFCD00031505
Clé InChI XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
CID PubChem 1268185
Nom IUPAC 2-sulfanylidène-3,7-dihydropurine-6-one
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thioxanthine
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Thioxanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thioxanthine