Learn More
2-thioxo-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]-4-thiazolidinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438316
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438316 250 mg 250mg
15418316 1 g 1g
15428316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63447.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 315-08-2 | C10H6F3NOS2 | 277.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 315-08-2
Formule moléculaire C10H6F3NOS2
Poids moléculaire (g/mol) 277.28
Numéro MDL MFCD00126176
Clé InChI MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
CID PubChem 278104
Nom IUPAC 2-sulfanyllidène-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N1C(=O)CSC1=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 277.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide