Learn More
2-Thymyloxyéthanol, TRC
Code produit 30457055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT350360250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Formule moléculaire C12H18O2
Quantité 250 mg
Synonyme Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
SMILES OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
Nom IUPAC 2-(2-isopropyl-5-méthylphénoxy)éthan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Poids de la formule 194.13