Learn More
2-Toluidine, TRC
Code produit 30450780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5362055G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluidine
CAS 95-53-4
Formule moléculaire C7 H9 N
Quantité 5 g
Synonyme 2-Methylbenzenamine, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), o-Toluidine, Benzenamine','2-methyl- (9CI','ACI), 2-Methylbenzenamine (ACI), o-Toluidine (8CI), 1-Amino-2-methylbenzene, 2-Amino-1-methylbenzene, 2-Aminotoluene, 2-Methyl-1-aminobenzene, 2-Methylaniline, 2-Methylphenylamine, 2-Toluidine, 2-Tolylamine, 6-Methylaniline, NSC 15348, o-Aminotoluene, o-Methylaniline, o-Methylbenzenamine, o-Tolylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N
Nom IUPAC 2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Poids de la formule 107.0735