Läs mer
Acide 2-tolylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10471111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement unitSize
10471111 1 g Flacon en verre 1g
10643363 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10471111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309260010
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16419-60-6
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00093526
Clé InChI NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
CID PubChem 2733267
Nom IUPAC (2-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Tolylboronic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 165.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.