Learn More
Acide 2-tolylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643363 5 g Flacon en verre 5g
10471111 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309260050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16419-60-6
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00093526
Clé InChI NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
CID PubChem 2733267
Nom IUPAC acide (2-méthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Tolylboronic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 165.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.