Learn More
2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 99%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione |
| CAS | 95233-18-4 |
| Formule moléculaire | C22H19ClO3 |
| Numéro MDL | MFCD00889188 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=C1C([C@H]2CC[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)CC2)=C(O)C(C4=C1C=CC=C4)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 366.84 |
| Pourcentage de pureté | 99% |