Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15421578
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421578 250 mg 250mg
15401578 1 g 1g
15411578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55348.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148961-88-0
Formule moléculaire C20H32SSn
Poids moléculaire (g/mol) 423.246
Numéro MDL MFCD01318936
Clé InChI UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-2-yltributylstannane, stannane,benzo b thien-2-yltributyl, 2-tri-n-butylstannyl benzo b thiophene, acmc-20anmg, 2-benzothienyl tributyltin, benzo b thien-2-yltributylstannane, benzo b thien-2-yltributyl-stannane, 1-benzothien-2-yl tributyl stannane, benzo b thiophen-2-yl-tributyltin
CID PubChem 2735461
Nom IUPAC 1-benzothiophène-2-yl(tributyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophene
Couleur Incolore
Densité 1.184 g/mL
Indice de réfraction 1.564
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 423.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide