Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461448 25 mL 25mL
15451448 5 mL 5mL
15471448 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55259.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 118486-94-5 | C16H30OSn | 357.125 g/mol
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’intermédiaires agrochimiques, organiques et pharmaceutiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118486-94-5
Formule moléculaire C16H30OSn
Poids moléculaire (g/mol) 357.125
Numéro MDL MFCD00192512
Clé InChI SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
CID PubChem 4393688
Nom IUPAC tributyl(furan-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.134 g/mL
Point d’ébullition 90°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 357.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide