Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)pyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408087 250 mg 250mg
15498077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51370.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 205371-27-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205371-27-3
Formule moléculaire C16H30N2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 369.14
Numéro MDL MFCD01319077
Clé InChI OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannyl pyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannylpyrazine, pyrazine, tributylstannyl, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazin-2-yl tributylstannane, tributylstannyl-pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, tributylstannylpyrazine
CID PubChem 2737316
Nom IUPAC tributyle(pyrazin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine
Densité 1.171
Point d’ébullition 130°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 369.12
Pourcentage de pureté 95%