Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)pyridine, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481387 1 g 1g
11491387 5 g 5g
11401397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24911.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17997-47-6
Formule moléculaire C17H31NSn
Poids moléculaire (g/mol) 368.152
Numéro MDL MFCD00052052
Clé InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
CID PubChem 607784
Nom IUPAC tributyl(pyridin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densité 1.15
Point d’ébullition 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Indice de réfraction 1.513
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 479329
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique