Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417977 1 g 1g
15427977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51090.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121359-48-6 | C15H29NSSn | 374.174 g/mol
Used as reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif pour l’arylation du thiazole par couplage croisé de Stille.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121359-48-6
Formule moléculaire C15H29NSSn
Poids moléculaire (g/mol) 374.174
Numéro MDL MFCD01319057
Clé InChI WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
CID PubChem 2763259
Nom IUPAC tributyle(1,3-thiazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Densité 1.19
Point d’ébullition 307°C to 309°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 374.17
Pourcentage de pureté 96%