Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492298 25 mL 25mL
15482298 5 mL 5mL
15402308 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55904.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54663-78-4 | C16H30SSn | 373.19 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene derivative is employed in Stille reaction involving efficient carbon-carbon bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé 2-(tri-n-butylstannyl)thiophène est employé dans la réaction de Stille impliquant une formation efficace de liaisons carbone-carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54663-78-4
Formule moléculaire C16H30SSn
Poids moléculaire (g/mol) 373.19
Numéro MDL MFCD00192513
Clé InChI UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl thiophen-2-yl stannane, 2-tributylstannyl thiophene, tributyl 2-thienyl tin, tributyl 2-thienyl stannane, tributyl thien-2-yl stannane, stannane, tributyl-2-thienyl, 2-tri-n-butylstannyl thiophene, tributyl-thiophen-2-yl-stannane, 2-thienyltributyltin
CID PubChem 2779373
Nom IUPAC tributyl(thiophen-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.175 g/mL
Point d’ébullition 155°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 373.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide