Learn More
2-(Tributylstannyl)oxazole, TRC
Code produit 30450707
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30450707 100 mg
30451399 500 mg
30454505 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773993100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145214-05-7
Formule moléculaire C15H29NOSn
Poids moléculaire (g/mol) 358.11
Synonyme 2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
Nom IUPAC tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1occn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tributylstannyl)oxazole
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Poids de la formule 359.1271