Learn More
2-(Trichloroacétyl)pyrrole, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trichloroacetyl)pyrrole |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 72.0°C to 74.0°C |
| Couleur | Vert |
| Analyse élémentaire | 33.07 to 34.76% C, 6.43 to 7.75% N |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 10 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.