Learn More
2-(trichloroacétyl)pyrrole, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410559 25 g 25g
15400559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63718.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35302-72-8 | C6H4Cl3NO | 212.454 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35302-72-8
Formule moléculaire C6H4Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 212.454
Numéro MDL MFCD00128757
Clé InChI BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
CID PubChem 321487
Nom IUPAC 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)éthanone
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Point de fusion 72°C to 74°C
Couleur Gris
Quantité 25 g
Beilstein 135479
Poids de la formule 212.46
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre