Learn More
2-(Trichloroacétyl)pyrrole, TRC
Code produit 30455224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455224 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77408510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Formule moléculaire C6H4Cl3NO
Quantité 10 g
Synonyme 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
Nom IUPAC 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 212.46
Poids de la formule 210.9358