Learn More
2-(Trichloroacétyl)pyrrole, TRC
Code produit 30452581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452581 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7740851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Formule moléculaire C6H4Cl3NO
Quantité 1 g
Synonyme 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
Nom IUPAC 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 212.46
Poids de la formule 210.9358