Learn More
2-Trifluoroacétyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-7-chlorure de sulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383157 5 g 5g
11373157 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13587.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 74291-57-9 | C11H9ClF3NO3S | 327.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74291-57-9
Formule moléculaire C11H9ClF3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.70
Numéro MDL MFCD01075651
Clé InChI SXIYEBVAQTUBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,2,2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-2,2,2-trifluoroacetyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1-7-chlorosulfonyl 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-trifluoroacetyl-7-chlorosulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chlorosulfonyl-2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfone
CID PubChem 11324902
Nom IUPAC Chlorure de 2-(2,2,2-trifluoroacétyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-7-sulfonyle
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 5603124
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 327.71
Pourcentage de pureté 99%