Learn More
2-(Trifluoroacétyl)thiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486780 5 g 5g
11476780 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12585.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 651-70-7 | C6H3F3OS | 180.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 651-70-7
Formule moléculaire C6H3F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.144
Numéro MDL MFCD00041427
Clé InChI CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
CID PubChem 136464
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-thiophène-2-yléthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Densité 1.403
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.4845
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1309208
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté 98%