Learn More
2’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone |
| Densité | 1.265 |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2259035 |
| Poids de la formule | 204.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |