Learn More
2-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10712777 25 g 25g
10463685 50 g 50g
10504704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712777 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01054EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1535-75-7
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.126
Numéro MDL MFCD00035959
Clé InChI ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
CID PubChem 73754
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)aniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CF3OC6H4NH2
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.12
Pourcentage de pureté 97%